Kluczowe dokumenty
Z217549
Flexible stirrer shaft coupling
for glass shaft O.D. 10 mm, for motor shaft O.D. 1/2 in.
Wybierz wielkość
1 EA
427,00 zł
427,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
427,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
427,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Opis ogólny
Flexible coupling allows angular and parallel misalignment of glass stirring shaft without breakage. Neoprene rubber sleeve body absorbs shock and vibration and has great torsional stiffness for quiet, smooth running. PTFE sleeve slides over end of glass shaft. SS set screw secures other end of coupling to motor shaft.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)