Kluczowe dokumenty
Z329614
BRAND® wash bottles, LDPE
capacity 250 mL
Synonim(y):
butelka do mycia, mycie butelek, wyciskana butelka
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
Materiały
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL 25)
Właściwości
label no label
vented
with cap
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 144148
pojemność
250 mL
śr. × wys.
59 mm × 240 mm
Opis ogólny
Wash bottles with interchangeable wash head. Flexible. Delivery tube adjustable in height. Tip can be cut back to increase flow
Inne uwagi
BR144148 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)