Z327530
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 25 mL, embossed scale: yes
Wybierz wielkość
126,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
126,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
25 mL
Wysokość
170 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)