Z325376
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 25 mL, two marks
Wybierz wielkość
314,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
314,00 zł
Polecane produkty
Materiały
AR-Glas®
opis
partial delivery
Właściwości
class AS
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 29735
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: 0.03 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
According to DIN EN ISO 648.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.