Merck
Z325120
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
volume 2 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 691
opis
amber mark: yes
Właściwości
class AS with batch number
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 30503
zakres pomiaru objętości
2 mL, accuracy: 0.010 mL
Długość
330 mm
pojemność
2 mL
2 mL
Opis ogólny
Pipettes come with a detailed batch certificate in each package.
Inne uwagi
BR30503 (India)
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.