Z324639
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 25 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polypropylene stopper
Połączenie
joint ST/NS14/23
Właściwości
subdivision 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
Wysokość
190 mm
pojemność
25 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mixing cylinders according to DIN 12 685-1, class B, short graduation marks. Made from Duran®, calibrated to contain (TC, In). With hexagonal base. Eterna graduations and inscriptions in amber in diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Inne uwagi
BR33920 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)