Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 63,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
10 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
subdivision 0.2 mL
63,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
borosilicate glass 3.3
feature
subdivision 0.2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
10 mL
H
140 mm
General description
Measuring cylinder, tall form. Class B, to DIN EN ISO 4788. Short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Other Notes
BR31908 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 10 mL | description volume 5 mL | description volume 50 mL | description volume 250 mL |
| feature subdivision 0.2 mL | feature subdivision 0.1 mL | feature subdivision 1 mL | feature subdivision 2 mL |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND |
| volume measuring range 10 mL | volume measuring range 5 mL | volume measuring range 50 mL | volume measuring range 250 mL |
| H 140 mm | H 115 mm | H 200 mm | H 335 mm |
| material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?