Kluczowe dokumenty
Z324493
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA measuring cylinder
volume 500 mL
Wybierz wielkość
2 EA
327,00 zł
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
327,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
subdivision 5 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
Wysokość
365 mm
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Measuring cylinders tall form. Class A, conformity certified to DIN EN ISO 4788. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Ring marks at major graduations. Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
BR32754 (Indie)
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)