Kluczowe dokumenty
Z323764
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, amber glass stopcock (Schellbach lateral)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
Materiały
amber borosilicate glass 3.3
amber glass stopcock (Schellbach lateral)
Właściwości
subdivision 0.1 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 22324
zakres pomiaru objętości
50 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
With intermediate stopcock to recirculate residual liquid. Calibrated to deliver (TD, Ex). High contrast white enamel graduations and inscriptions.
Automatic zeroing. 25 mL burettes: reduced distance between sub-division marks.
Tolerances according to Class B, DIN EN ISO 385. 50 mL according to DIN EN ISO 385, Class B.
Inne uwagi
BR22324 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)