opis
precision ± 0.1%
provided with adapters for 28, 40 and 45 mm threads.
telescopic intake tube allows use with short or tall bottles.
Właściwości
fits 32 mm bottle thread
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4961 000.012
zakres pomiaru objętości
0.5-2.5 mL, accuracy: 0.6%, resolution: 0.5 mL
Opis ogólny
Safety valve for priming without loss of reagent and fine adjustment of volume.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)