Kluczowe dokumenty
Z135062
Sigma-Aldrich
Transfer pipette, polyethylene
general purpose blood bank, bulb draw 1.9 mL, non-sterile
Synonim(y):
narzędzie do transferu cieczy, plastikowa pipeta
Wybierz wielkość
500 EA
347,00 zł
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
347,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
347,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polyethylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pack of 500
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
Długość
155 mm
pojemność pipety
1.9 mL
trzon śr.
6.7 mm
Opis ogólny
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Opakowanie
Bulk pack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)