Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 993,00 zł 844,05 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3240,00 zł 2754,00 zł |
Informacje o tej pozycji
844,05 zł
Cena katalogowa993,00 złZaoszczędź 15%grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
SMILES string
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It is also suitable for use as nutritional source in microbial media.
Features and Benefits
- Granulated, dust-free format for safer handling and faster mixing
- Easy scale-up using larger package sizes
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for use in microbial growth medium | description for Biotechnology and Microbiology | description from Saccharomyces cerevisiae, powder | description suitable for microbiology |
| application(s) microbiology | application(s) environmental | application(s) food and beverages | application(s) microbiology, food and beverages |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| suitability nonselective for coliforms, nonselective for Escherichia coli | suitability yeasts, molds | suitability yeasts, molds | suitability yeasts, molds |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?