Kluczowe dokumenty
WPB01472WA
Whirl-Pak® Black Bag
W × L × thickness 7.5 cm × 18.5 cm × 0.064 mm, 118 mL capacity(4 oz)
Wybierz wielkość
500 EA
666,00 zł
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
666,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
666,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
B01472WA (Nasco)
Parametry
<180 °F temp. limit (82 °C)
szer. × dł. × grubość
7.5 cm × 18.5 cm × 0.064 mm
pojemność
118 mL × 4 oz
118 mL capacity(4 oz)
Opis ogólny
Gdy konieczna jest ochrona próbki przed światłem, czarny worek Whirl-Pak jest specjalnie zaprojektowany do tego zastosowania. Folia polietylenowa jest wykonana z żywic pigmentowych, więc czarny kolor jest integralną częścią worka, a nie nadrukowaną warstwą. Rezultatem jest nieprzezroczysty worek zapewniający maksymalną ochronę próbek wrażliwych na światło. Idealnie nadaje się do produktów farmaceutycznych, przypraw, aromatów, suplementów diety, witamin, organizmów morskich i wielu innych produktów płynnych lub stałych. Jest zatwierdzony przez FDA do kontaktu z żywnością.
Biały pasek do pisania ułatwia identyfikację próbki. Łatwo jest pisać na tym białym pasku za pomocą zwykłego długopisu, ołówka lub flamastra. Papierowe wykończenie praktycznie eliminuje rozmazywanie atramentu i zapewnia powierzchnię, która akceptuje różne przybory do pisania.
Pojemność jest mierzona w uncjach płynu, gdy torba jest zamknięta, a zakładka jest złożona trzy razy. Objętość i wymiary są przybliżone; Torebki można zamrażać w dowolnej temperaturze, nawet w ciekłym azocie - po zamrożeniu należy zachować ostrożność. Wszystkie torebki są sterylizowane po wyprodukowaniu.
Informacje prawne
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)