Kluczowe dokumenty
WPB01323WA
Whirl-Pak® Sample Bag
2041 mL capacity(69 oz)
Synonim(y):
worek do pobierania próbek
Wybierz wielkość
500 EA
1260,00 zł
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
1260,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
B01323WA (Nasco)
Parametry
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
szer. × dł. × grubość
19 cm × 38 cm × 0.076 mm
pojemność
2041 mL × 69 oz
2041 mL capacity(69 oz)
Opis ogólny
Pojemność jest mierzona w uncjach płynu po zamknięciu worka i trzykrotnym złożeniu zakładki. Objętość i wymiary są przybliżone; worki nie powinny być używane w temperaturach powyżej 180° F (82° C). Torebki można zamrażać w dowolnej temperaturze, nawet w ciekłym azocie do -346° F (-210° C) - po zamrożeniu należy zachować ostrożność. Wszystkie worki są sterylizowane po wyprodukowaniu.
Cechy i korzyści
  • Mieszana, pierwotna folia polietylenowa zapewnia doskonałą przejrzystość i wyższą wytrzymałość.
  • Odporne na przebicie zakładki zamykające zawierają taśmy wewnątrz i na zewnątrz, aby zapewnić trwałość i stabilność. W zestawie znajduje się również drut do wygodnego otwierania, nalewania i zamykania.
  • Zakładki mają antypoślizgową teksturę Tyvek ułatwiającą otwieranie.
  • Ciągłe uszczelnienie obwodowe zapewnia szczelność torebki.
  • Sterylność i integralność próbki są utrzymywane przez perforowane zamknięcie.
Informacje prawne
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)