Przejdź do
WPB01339WA
Whirl-Pak® Flat Wire, Write-On Bag
118 mL capacity(4 oz)
Synonim(y):
Nasco B01339WA, sample bag with label, sample receptacle, sample storage bag, sampling bag
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
458,15 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
24111500
458,15 zł
Cena katalogowa539,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 500 ea
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01339WA
W × L × thickness
7.5 cm × 18.5 cm × 0.057 mm
capacity
118 mL × 4 oz , 118 mL capacity(4 oz)
General description
These bags are made with one flat wire, rather than the traditional round wires. The flat wire provides a thicker tab, resulting in a heavier closure which is preferred in some applications. The aluminum wire features “PUNCTURE PROOF TABS,” so the wire ends are completely covered, eliminating any sharp, cutting, exposed edges. The aluminum will not rust when coming in contact with water or other liquids.
The white, write-on strip makes sample identification easier and more convenient. It′s easy to write on this white strip using an ordinary ballpoint pen, pencil, or felt-tip marker. The paper-like finish virtually eliminates ink smearing, and provides a surface that will accept a variety of writing instruments.
Legal Information
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WPB01341WAWPB01062WAWPB01490WA
description
118 mL capacity(4 oz)
description
532 mL capacity(18 oz)
description
118 mL capacity(4 oz)
description
384 mL capacity(13 oz)
capacity
118 mL × 4 oz , 118 mL capacity(4 oz)
capacity
532 mL × 18 oz , 532 mL capacity(18 oz)
capacity
118 mL × 4 oz , 118 mL capacity(4 oz)
capacity
384 mL capacity(13 oz), 384 mL × 13 oz
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01339WA
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01341WA
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01062WA
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01490WA
W × L × thickness
7.5 cm × 18.5 cm × 0.057 mm
W × L × thickness
11.5 cm × 23 cm × 0.064 mm
W × L × thickness
-
W × L × thickness
-
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 500 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)