Kluczowe dokumenty
WHA77002804
Whatman® UNIFILTER® 96 well filter plates
25-30 μm, clear polystyrene, melt brown polypropylene membrane, non-sterile, biomolecule, 25 ea
Synonim(y):
mikropłytka, płytka wielokomorowa
Wybierz wielkość
1 PKG
4030,00 zł
4030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
4030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.22
4030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Whatman® UNIFILTER® plates, working volume 800 μL, with 25-30μm MBPP membrane
Materiały
clear polystyrene
conical bottom clear wells
polystyrene filter
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman 7700-2804
Whatman Article No. 28420807 (US reference)
maksymalna pojemność
800 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
800 μL
wielkość porów
25-30 μm
typ wiązania
non-treated surface
Cechy i korzyści
  • Brak wzajemnych zakłóceń. Opatentowana konstrukcja zintegrowanego filtra zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu między odwiertami.
  • Ekonomiczny w użyciu. Szeroki zakres opcji objętości studzienek zapewnia efektywne wykorzystanie materiałów.
  • Lepsza kontrola. Wybór mediów filtracyjnych pozwala kontrolować natężenie przepływu i charakterystykę retencji.
  • Wszechstronność. Dostępna jest szeroka gama mediów filtracyjnych, w tym włókno szklane, polipropylen, azotan celulozy, octan celulozy, nylon i celuloza jonowymienna.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
UNIFILTER is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)