Kluczowe dokumenty
WH0221120M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DEPC-1 antibody produced in mouse
clone 2A5-4F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-prostate cancer antigen-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A5-4F5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALKBH3(221120)
Opis ogólny
Białko AlkB Escherichia coli chroni przed cytotoksycznością czynników metylujących poprzez naprawę specyficznych uszkodzeń DNA generowanych w jednoniciowym DNA. ALKBH2 (MIM 610602) i ALKBH3 są homologami E. coli AlkB, które katalizują usuwanie 1-metyloadeniny i 3-metylocytozyny (Duncan et al., 2002 [PubMed 12486230]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
DEPC-1 (AAH15155, 1 a.a. ~ 139 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MEPNPHWHPVLRTLKNRIEENTGHTFNSLLCNLYRNEKDSVDWHSDDEPSLGRCPIIASLSFGATRTFEMRKKPPPEENGDYTYVERVKIPLDHGTLLIMEGATQADWQHRVPKEYHSREPRVNLTFRTVYPDPRGAPW
Działania biochem./fizjol.
DEPC-1 jest demetylazą DNA/RNA, która ma wysokie powinowactwo do jednoniciowego DNA i RNA. Wykazano, że demetyluje N1-metyloadenozynę w mRNA i tRNA in vitro. DEPC-1 odgrywa rolę w rozwoju raka prostaty i jest powiązana z rakiem urotelialnym.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoyu Li et al.
Nature chemical biology, 12(5), 311-316 (2016-02-11)
N(1)-Methyladenosine (m(1)A) is a prevalent post-transcriptional RNA modification, yet little is known about its abundance, topology and dynamics in mRNA. Here, we show that m(1)A is prevalent in Homo sapiens mRNA, which shows an m(1)A/A ratio of ∼0.02%. We develop
Dan Dominissini et al.
Nature, 530(7591), 441-446 (2016-02-11)
Gene expression can be regulated post-transcriptionally through dynamic and reversible RNA modifications. A recent noteworthy example is N(6)-methyladenosine (m(6)A), which affects messenger RNA (mRNA) localization, stability, translation and splicing. Here we report on a new mRNA modification, N(1)-methyladenosine (m(1)A), that
Keiji Shimada et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 18(19), 5247-5255 (2012-08-02)
The role and function of a novel human AlkB homologue, ALKBH3, in human urothelial carcinoma development were examined. Biologic roles of ALKBH3 were examined by gene silencing analysis using in vitro and in vivo siRNA transfection. Immunohistochemical analyses of ALKBH3
Kiyohiko Hotta et al.
Oncology reports, 34(2), 648-654 (2015-06-03)
Prostate cancer antigen-1 (PCA-1)/ALKBH3 has been recently identified in human prostate cancer and its expression is correlated with disease progression and prognosis. However, the precise role and function of PCA-1/ALKBH3 in human malignancies are largely unknown. In the present study