Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCCC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4,10-11H,5-6H2
InChI key
LTEPZFZSPZASKJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description 98% | description 97% | description 97% |
| form solid | form - | form powder | form powder |
| assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay 98% | assay 97% | assay 97% |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?