WH0201294M6
Monoclonal Anti-UNC13D antibody produced in mouse
clone 1E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FHL3, Anti-HLH3, Anti-HPLH3, Anti-Munc134, Anti-unc-13 homolog D (C. elegans)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UNC13D(201294)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
ATLLSHPQQRPPFLRQAIKIRRRRVRDLQDPPPQMAPEIQPPSHHFSPEQRALLYEDALYTVLHRLGHPEPNHVTEASELLRYLQEAFHVEPEEHQQTL