Kluczowe dokumenty
WH0064400M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FTS antibody produced in mouse
clone 2A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FT1, Anti-fused toes homolog (mouse)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKTIP(64400)
Opis ogólny
Fused toes homolog (FTS), znany również jako AKT interacting protein (AKTIP)/Ft1, jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 16q12.2. Ft1 jest członkiem podrodziny enzymów wariantu ubikwityny E2 (UEV), charakteryzującej się domeną koniugacji ubikwityny (UBC) pozbawioną katalitycznej cysteiny zaangażowanej w transfer ubikwityny.
Mysi homolog tego genu wytwarza zrośnięte palce i hiperplazję grasicy u heterozygotycznych zmutowanych zwierząt, podczas gdy homozygotyczne mutanty umierają we wczesnym stadium rozwoju. Gen ten może odgrywać rolę w apoptozie, ponieważ te nieprawidłowości morfologiczne są spowodowane zmienionymi wzorcami zaprogramowanej śmierci komórki. Białko kodowane przez ten gen jest podobne do domeny ligazy ubikwityny innych enzymów sprzęgających ubikwitynę, ale brakuje mu konserwowanej reszty cysteiny, która umożliwia tym enzymom sprzęganie ubikwityny z białkiem docelowym. Białko to oddziałuje bezpośrednio z kinazą serynową/treoninową kinazy białkowej B (PKB)/Akt i moduluje aktywność PKB poprzez zwiększenie fosforylacji miejsc regulatorowych PKB. Alternatywny splicing skutkuje dwoma wariantami transkryptu kodującymi to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FTS (AAH01134, 1 a.a. ~ 292 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MNPFWSMSTSSVRKRSEGEEKTLTGDVKTSPPRTAPKKQLPSIPKNALPITKPTSPAPAAQSTNGTHASYGPFYLEYSLLAEFTLVVKQKLPGVYVQPSYRSALMWFGVIFIRHGLYQDGVFKFTVYIPDNYPDGDCPRLVFDIPVFHPLVDPTSGELDVKRAFAKWRRNHNHIWQVLMYARRVFYKIDTASPLNPEAAVLYEKDIQLFKSKVVDSVKVCTARLFDQPKIEDPYAISFSPWNPSVHDEAREKMLTQKKPEEQHNKSVHVAGLSWVKPGSVQPFSKEEKTVAT
Działania biochem./fizjol.
Fused toes homolog (FTS) oddziałuje ze składnikiem shelteriny telomeric repeat factor 1 (TRF1) i ułatwia prawidłową replikację telomerów. Ponadto białko to odgrywa również istotną rolę w regulacji sygnalizacji kinazy białkowej B/AKT i transportu pęcherzyków. Delecja genu prowadzi do ogólnego upośledzenia syntezy DNA i wadliwej replikacji telomerów. FTS kontroluje radiooporność raka szyjki macicy.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The telomeric protein AKTIP interacts with A- and B-type lamins and is involved in regulation of cellular senescence
Burla R, et al.
Open Biology null
Fused Toes Homolog modulates radiation cytotoxicity in uterine cervical cancer cells.
Anandharaj A, et al.
Molecular Biology Reports, 5361-70 null
AKTIP/Ft1, a New Shelterin-Interacting Factor Required for Telomere Maintenance
Burla R, et al.
PLoS Genetics null
CD5(-) diffuse large B-cell lymphoma with peculiar cyclin D1+ phenotype. Pathologic and molecular characterization of a single case.
Lucioni M, et al.
Human Pathology, 1204-8 null
Chiara Merigliano et al.
PLoS genetics, 17(8), e1009757-e1009757 (2021-08-28)
To complete mitosis, the bridge that links the two daughter cells needs to be cleaved. This step is carried out by the endosomal sorting complex required for transport (ESCRT) machinery. AKTIP, a protein discovered to be associated with telomeres and