Merck
AB5372
Przeciwciało anty-Trk B, ból, n.d. 54-67 rTrkB
serum, Chemicon®
Synonim(y):
BDNF/NT-3 Growth Factors Receptor, Tyrosine Kinase Receptor B
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
12
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NTRK2(4915)
Immunogen
Epitop: a.a. 54-67 rtrkB
Syntetyczny peptyd ze szczurzego trkB
Application
Immunohistochemistry: 1:2,000-1:3,000. Przeciwciało dobrze reaguje z tkanką z rdzenia kręgowego szczura.
Immunoblotting: 1:1,000-1:1,500 na preparatach błonowych szczura. Przeciwciało powinno być
ocenione pod kątem zastosowania w Western blot przez użytkownika końcowego. Jego użyteczność będzie zależeć od poziomu
białka wyrażonego w badanych tkankach lub komórkach.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-Trk B, ból, a.a. 54-67 rTrkB wykrywa poziom Trk B i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH i WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurochemistry & Neurotrophins
Biochem/physiol Actions
TrkB. Sekwencja zastosowana dla immunogenu została wybrana w celu uniknięcia reaktywności krzyżowej z trkA lub trkC.
Physical form
Surowica królicza. Liofilizowana. Nie zawiera konserwantów. Rozpuścić w 50 μl sterylnej wody destylowanej. W razie potrzeby odwirować w celu usunięcia pozostałości.
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze od -20°C do -70°C przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c