Kluczowe dokumenty
WH0056300M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL1F9 antibody produced in mouse
clone 8A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IL1E, Anti-IL1F9, Anti-IL1H1, Anti-IL1RP2, Anti-interleukin 1 family, member 9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8A11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL1F9(56300)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny cytokin interleukiny 1. W aktywności tej cytokiny pośredniczy receptor interleukiny 1 podobny do 2 (IL1RL2/IL1R-rp2) i jest ona specyficznie hamowana przez rodzinę interleukiny 1, członka 5 (IL1F5/IL-1 delta). Interferon-gamma, czynnik martwicy nowotworów alfa i interleukina 1, beta (IL1B) stymulują ekspresję tej cytokiny w keratynocytach. Ekspresja tej cytokiny w keratynocytach może być również indukowana przez reakcję nadwrażliwości kontaktowej lub zakażenie wirusem opryszczki pospolitej. Ten gen i osiem innych genów z rodziny interleukiny 1 tworzą klaster genów cytokin na chromosomie 2. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL1F9 (NP_062564, 1 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MRGTPGDADGGRAVYQSMCKPITGTINDLNQQVWTLQGQNLVAVPRSDSVTPVTVAVITCKYPEALEQGRGDPIYLGIQNPEMCLYCEKVGEQPTLQLKEQKIMDLYGQ
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)