Kluczowe dokumenty
WH0055507M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GPRC5D antibody produced in mouse
clone 6D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-G protein-coupled receptor, family C, group 5, member D
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6D9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPRC5D(55507)
Opis ogólny
Receptor sprzężony z białkiem G 5D (GPRC5D), receptor powierzchniowy składa się z siedmiu domniemanych segmentów transbłonowych. Ulega ekspresji w błonie komórkowej. Białko to należy do rodziny genów indukowalnych kwasem retinowym 1 lub indukowalnych kwasem retinowym GPCR 1 (RAIG1). GPRC5D znajduje się na ludzkim chromosomie 12p13.
Immunogen
GPRC5D (NP_061124, 261 a.a. ~ 345 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ELCILYRSCRQECPLQGNACPVTAYQHSFQVENQELSRARDSDGAEEDVALTSYGTPIQPQTVDPTQECFIPQAKLSPQQDAGGV
Działania biochem./fizjol.
Receptor sprzężony z białkiem G 5D (GPRC5D) jest uważany za ważny marker do monitorowania obciążenia nowotworowego, a także do celowania w komórki szpiczaka mnogiego. Nadekspresja GPRC5D wpływa na ekspresję twardych keratyn, a także zmniejsza aktywność metaboliczną komórek cebulki włosa (HBC).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
GPRC5D is a promising marker for monitoring the tumor load and to target multiple myeloma cells
Cohen Y, et al.
Hematology, 18(6), 348-351 (2013)
The RAIG family member, GPRC5D, is associated with hard-keratinized structures
Inoue S, et al.
The Journal of Investigative Dermatology, 122(3), 565-573 (2004)
Cloning and characterization of a human orphan family C G-protein coupled receptor GPRC5D
Brauner-OH, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Gene Structure and Expression, 1518(3), 237-248 (2001)
Overexpression of G protein-coupled receptor 5D in the bone marrow is associated with poor prognosis in patients with multiple myeloma
Atamaniuk J, et al.
European Journal of Clinical Investigation, 42(9), 953-960 (2012)