Kluczowe dokumenty
WH0054659M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UGT1A3 antibody produced in mouse
clone 1C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A3, Anti-UGT1*3, Anti-UGT1C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... UGT1A3(54659)
Opis ogólny
Gen ten koduje UDP-glukuronozylotransferazę, enzym szlaku glukuronidacji, który przekształca małe lipofilne cząsteczki, takie jak steroidy, bilirubina, hormony i leki, w rozpuszczalne w wodzie, wydalane metabolity. Gen ten jest częścią złożonego locus, który koduje kilka UDP-glukuronozylotransferaz. Locus zawiera trzynaście unikalnych alternatywnych pierwszych eksonów, po których następują cztery wspólne eksony. Cztery z alternatywnych pierwszych eksonów są uważane za pseudogeny. Każdy z pozostałych dziewięciu 5′ eksonów może być połączony z czterema wspólnymi eksonami, co skutkuje dziewięcioma białkami o różnych N-końcach i identycznych C-końcach. Każdy pierwszy ekson koduje miejsce wiązania substratu i jest regulowany przez własny promotor. Substraty tego enzymu obejmują estron, 2-hydroksyestron i metabolity benzoalfapirenu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
UGT1A3 (NP_061966, 30 a.a. ~ 129 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KVLVVPIDGSHWLSMREVLRELHARGHQAVVLTPEVNMHIKEENFFTLTTYAISWTQDEFDRHVLGHTQLYFETEHFLKKFFRSMAMLNNMSLVYHRSCV
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anne Marthe Fosdahl et al.
Biochimica et biophysica acta, 1864(12), 2241-2252 (2017-09-05)
The ErbB family of receptor tyrosine kinases mediates activation of a wide network of signaling pathways. ErbB3 has weak kinase activity, but its six docking sites for the p85 subunit of phosphoinositide 3-kinase make it an important contributor to proliferative
Ahmad Salameh et al.
Oncotarget, 8(4), 6526-6539 (2016-12-31)
Here we report that the lncRNA LINC00052 expression correlates positively with HER3/ErbB3 levels in breast cancer cells. Gene silencing of LINC00052 diminished both LINC00052 and HER3 expression and reduced cancer cell growth in vitro and in vivo. LINC00052 overexpression promoted
Martina Barrenschee et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 13, 563-563 (2020-01-11)
Neuregulin 1 (NRG1) regulates the expression of the nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) and is suggested to promote the survival and maintenance of the enteric nervous system (ENS), since deficiency of its corresponding receptor complex ErbB2/ErbB3 leads to postnatal colonic aganglionosis.
Heejin Kim et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, 129(4), 377-387 (2020-02-23)
We aimed to identify the prognostic factors in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) by using gene expression analysis and candidate biomarkers for adjuvant therapy. Complementary DNA (cDNA) microarray analysis was performed by using samples from 8 patients, who
Vincent P Walter et al.
Breast cancer research and treatment, 169(2), 305-309 (2018-01-29)
The 70-gene signature (70-GS) is a prognostic tool, grouping patients in risk groups to assess their need for adjuvant chemotherapy. Tumor cell dissemination to the bone marrow is a marker of minimal residual disease and associated with impaired survival. In