Kluczowe dokumenty
WH0054455M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FBXO42 antibody produced in mouse
clone 2F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-F-box protein 42, Anti-Fbx42, Anti-KIAA1332
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBXO42(54455)
Opis ogólny
Członkowie rodziny białek F-box, takich jak FBXO42, charakteryzują się około 40-aminokwasowym motywem F-box. Kompleksy SCF, utworzone przez SKP1 (MIM 601434), kullinę (patrz CUL1; MIM 603134) i białka F-box, działają jako ligazy białkowo-ubikwitynowe. Białka F-box oddziałują z SKP1 poprzez pole F i oddziałują z celami ubikwitynacji poprzez inne domeny interakcji białek (Jin et al., 2004 [PubMed 15520277]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
FBXO42 (NP_061867, 619 a.a. ~ 717 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RRLGHHPPQSLNVGKPLYQSMNCKPMQMYVLDIKDTKEKGRVKWKVFNSSSVGPPETSLHTVQGRGELIIFGGLMDKKQNVKYYPKTNALYFVRAKR
Działania biochem./fizjol.
FBXO42 (białko F-box 42) działa w systemie ubikwityna-proteasom i bierze udział w degradacji białek. Uczestniczy głównie w składaniu kompleksu SCF (skp, cullin, F-box containing). FBXO42 jest odpowiedzialny za ubikwitynację i późniejszą degradację p53. Bierze również udział w ubikwitynacji i degradacji ING4 (inhibitora wzrostu członka rodziny 4), zwiększając w ten sposób angiogenezę i przerzuty raka piersi. FBXO42 może być związany z chorobą Parkinsona (PD).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kai Gao et al.
BMC neurology, 13, 125-125 (2013-09-26)
Parkinson's disease (PD), the second most common neurodegenerative disease, is characterized by loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra. The clinical manifestations of PD encompass a variety of motor and non-motor symptoms. Mutations in the F-box protein 7 gene
Luyang Sun et al.
The Journal of biological chemistry, 286(6), 4226-4235 (2010-12-04)
The p53 tumor suppressor plays a central role in integrating cellular responses to various stresses. Tight regulation of p53 is thus essential for the maintenance of genome integrity and normal cell proliferation. Previously, we reported that JFK, the only Kelch
Ruorong Yan et al.
Genes & development, 29(6), 672-685 (2015-03-21)
Loss of function/dysregulation of inhibitor of growth 4 (ING4) and hyperactivation of NF-κB are frequent events in many types of human malignancies. However, the molecular mechanisms underlying these remarkable aberrations are not understood. Here, we report that ING4 is physically
Luyang Sun et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(25), 10195-10200 (2009-06-11)
The p53 tumor suppressor plays a central role in integrating cellular responses to various stresses. Tight regulation of p53 is thus essential for the maintenance of genome integrity and normal cell proliferation. Currently, several ubiquitin ligases, including the single-subunit RING-finger