Kluczowe dokumenty
WH0054106M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TLR9 antibody produced in mouse
clone 1E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-toll-like receptor 9
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TLR9(54106)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny receptorów Toll-podobnych (TLR), które odgrywają fundamentalną rolę w rozpoznawaniu patogenów i aktywacji odporności wrodzonej. TLR są wysoce konserwatywne od Drosophila do ludzi i mają wspólne podobieństwa strukturalne i funkcjonalne. Rozpoznają one wzorce molekularne związane z patogenami (PAMP), które są wyrażane na czynnikach zakaźnych i pośredniczą w produkcji cytokin niezbędnych do rozwoju skutecznej odporności. Różne TLR wykazują różne wzorce ekspresji. Gen ten ulega preferencyjnej ekspresji w tkankach bogatych w komórki odpornościowe, takich jak śledziona, węzły chłonne, szpik kostny i leukocyty krwi obwodowej. Badania na myszach i ludziach wskazują, że receptor ten pośredniczy w odpowiedzi komórkowej na niemetylowane dinukleotydy CpG w bakteryjnym DNA w celu wywołania wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
Częściowe rekombinowane białko TLR9 (AAH32713, 99 a.a. ~ 215 a.a.) z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PPVGLSPMHFPCHMTIEPSTFLAVPTLEELNLSYNNIMTVPALPKSLISLSLSHTNILMLDSASLAGLHALRFLFMDGNCYYKNPCRQALEVAPGALLGLGNLTHLSLKYNNLTVVP
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)