Merck
AB10320
Przeciwciało przeciwko cytochromowi P450 1B1
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Cytochrome P450 1B1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CYP1B1(1545)
General description
61kDa
Cytochrom P450 1B1 (CYP1B1) jest aktywny w metabolizmie estrogenów do reaktywnych katecholi i różnych czynników rakotwórczych. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów.
Immunogen
Rekombinowany ludzki 1B1
Application
Sugerowane rozcieńczenia:
Western Blot: 1:5000
Przeciwciało anty-1B1 wykrywa poziom 1B1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Physical form
Surowica królicza z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c