Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0029978M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UBQLN2 antibody produced in mouse
clone 5F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CHAP1, Anti-CHAP1/DSK2, Anti-Dsk2, Anti-HRIHFB2157, Anti-LIC2, Anti-N4BP4, Anti-PLIC2, Anti-RIHFB2157, Anti-ubiquilin 2
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5F5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBQLN2(29978)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko podobne do ubikwityny (ubikwilinę), które wykazuje wysoki stopień podobieństwa do produktów pokrewnych u drożdży, szczurów i żab. Ubikwityny zawierają N-końcową domenę podobną do ubikwityny i C-końcową domenę związaną z ubikwityną. Fizycznie wiążą się zarówno z proteasomami, jak i ligazami ubikwityny, a zatem uważa się, że funkcjonalnie łączą maszynerię ubikwitynacji z proteasomem, wpływając na degradację białek in vivo. Wykazano również, że ta ubikwityna wiąże domenę ATPazy białka Stch podobnego do Hsp70. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
UBQLN2 (NP_038472, 555 a.a. ~ 624 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PNQQFIQQMVQALAGANAPQLPNPEVRFQQQLEQLNAMGFLNREANLQALIATGGDINAAIERLLGSQPS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Patrick J Chitwood et al.
Nature, 584(7822), 630-634 (2020-08-21)
Integral membrane proteins are encoded by approximately 25% of all protein-coding genes1. In eukaryotes, the majority of membrane proteins are inserted, modified and folded at the endoplasmic reticulum (ER)2. Research over the past several decades has determined how membrane proteins