WH0025836M1
Monoclonal Anti-NIPBL antibody produced in mouse
clone 3B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CDLS, Anti-DKFZp434L1319, Anti-FLJ11203, Anti-FLJ12597, Anti-FLJ13354, Anti-FLJ13648, Anti-FLJ44854, Anti-IDN3, Anti-IDN3B, Anti-Nipped-B homolog (Drosophila)
Wybierz wielkość
2410,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2410,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NIPBL(25836)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
FHPKQTLDFLRSDMANSKITEEVKRSIVKQYLDFKLLMEHLDPDEEEEEGEVSASTNARNKAITSLLGGSPKNTAAETEDDESDGEDRGGTSGVRRSQRISQRIT
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)