Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0023581M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CASP14 antibody produced in mouse
clone 4C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC119078, Anti-MGC119079, Anti-caspase 14, apoptosis-related cysteine peptidase
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP14(23581)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny proteaz kwasu cysteinowo-asparaginowego (kaspaz). Sekwencyjna aktywacja kaspaz odgrywa kluczową rolę w fazie wykonawczej apoptozy komórek. Kaspazy istnieją jako nieaktywne proenzymy, które ulegają proteolitycznemu przetworzeniu na konserwowanych resztach asparaginowych w celu wytworzenia dwóch podjednostek, dużej i małej, które dimeryzują, tworząc aktywny enzym. Wykazano, że ta kaspaza jest przetwarzana i aktywowana przez kaspazę 8 i kaspazę 10 in vitro oraz przez przeciwciało agonistyczne anty-Fas lub ligand indukujący apoptozę związany z TNF in vivo. Ekspresja i przetwarzanie tej kaspazy może być zaangażowane w końcowe różnicowanie keratynocytów, co jest ważne dla tworzenia bariery skórnej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CASP14 (NP_036246, 133 a.a. ~ 242 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RGEQRDPGETVGGDEIVMVIKDSPQTIPTYTDALHVYSTVEGYIAYRHDQKGSCFIQTLVDVFTKRKGHILELLTEVTRRMAEAELVQEGKARKTNPEIQSTLRKRLYLQ
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)