Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOXO4(4303)
mouse ... Foxo4(54601)
General description
Immunogen
Application
Do wykrywania FOXO4 w komórkach NIH/3T3 i A431 zastosowano rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała. Pozytywne barwienie jądrowe.
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Czynniki transkrypcyjne
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Aby odtworzyć przeciwciało, odwiruj je z umiarkowaną prędkością (5000 obr./min) przez 5 minut. Ostrożnie usunąć roztwór buforowy siarczanu amonu/PBS i wyrzucić; 10 μl pozostałego roztworu siarczanu amonu nie wpłynie na ponowne zawieszenie przeciwciała. Nie dopuścić do wyschnięcia osadu białka, ponieważ może dojść do poważnej utraty reaktywności przeciwciała. Ponownie zawiesić osad przeciwciał w 100L standardowym PBS lub TBS (pH 7,3-7,5). NIE WIROWAĆ. Wymieszać przez delikatne mieszanie szeroką końcówką pipety lub delikatne stukanie palcem. Przed użyciem pozostawić wytrącone przeciwciało do uwodnienia na 1 godzinę w temperaturze 4-25°C. Małe cząstki wytrąconego przeciwciała, które nie ulegają ponownemu zawieszeniu, są normalne. Fiolki są przepełnione, aby zrekompensować wszelkie straty.
Analysis Note
Lizat nerki myszy.
1:500 dilution of this antibody was used to detect FOXO4 in mouse kidney lysate.
Other Notes
Disclaimer
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?