Kluczowe dokumenty
WH0010015M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDCD6IP antibody produced in mouse
clone 3C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AIP1, Anti-Alix, Anti-DRIP4, Anti-HP95, Anti-MGC17003, Anti-programmed cell death 6 interacting protein
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDCD6IP(10015)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, o którym sądzi się, że uczestniczy w zaprogramowanej śmierci komórki. Badania na komórkach mysich wykazały, że nadekspresja tego białka może blokować apoptozę. Ponadto produkt tego genu wiąże się z produktem genu PDCD6, białka wymaganego do apoptozy, w sposób zależny od wapnia. Produkt tego genu wiąże się również z endofilinami, białkami regulującymi kształt błony podczas endocytozy. Nadekspresja tego produktu genu i endofilin powoduje cytoplazmatyczną wakuolizację, która może być częściowo odpowiedzialna za ochronę przed śmiercią komórki. Dla tego genu znaleziono kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PDCD6IP (AAH20066, 1 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MATFISVQLKKTSEVDLAKPLVKFIQQTYPSGGEEQAQYCRAAEELSKLRRAAVGRPLDKHEGALETLLRYYDQICSIEPKFPFSENQICLTFTWKDAFDKGSLFGGSVK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)