Merck
WH0009699M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RIMS2 antibody produced in mouse
clone 3C12, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-DKFZp781A0653, Anti-KIAA0751, Anti-OBOE, Anti-RAB3IP3, Anti-RIM2, Anti-regulating synaptic membrane exocytosis 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RIMS2(9699)
Immunogen
RIMS2 (NP_055492, 181 a.a. ~ 260 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LANADLEDSRISMLRMDRPSRQRSISERRAAMENQRSYSMERTREAQGPSSYAQRTTNHSPPTPRRSPLPIDRPDLRRTD
Postać fizyczna
Solution
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services