Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0009584M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNPC2 antibody produced in mouse
clone 4G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CAPER, Anti-CC1.3, Anti-CC1.4, Anti-DKFZp781C0423, Anti-HCC1, Anti-RBM39, Anti-RNA-binding region (RNP1, RRM) containing 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBM39(9584)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem wiążącym RNA i możliwym czynnikiem splicingowym. Kodowane białko znajduje się w jądrze, gdzie kolokalizuje z podstawowymi białkami spliceosomalnymi. Badania białka myszy o wysokim podobieństwie sekwencji do tego białka sugerują, że białko to może działać jako koaktywator transkrypcji dla JUN/AP-1 i receptorów estrogenowych. Dla tego genu zaobserwowano wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RNPC2 (NP_909122, 423 a.a. ~ 472 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TQCFQLSNMFNPQTEEEVGWDTEIKDDVIEECNKHGGVIHIYVDKNSAQG
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei-Ching Chen et al.
Nature communications, 12(1), 4288-4288 (2021-07-15)
The commonly mutated human KRAS oncogene encodes two distinct KRAS4A and KRAS4B proteins generated by differential splicing. We demonstrate here that coordinated regulation of both isoforms through control of splicing is essential for development of Kras mutant tumors. The minor