Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0008653M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DDX3Y antibody produced in mouse
clone 2D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DBY, Anti-DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 3, Y-linked
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDX3Y(8653)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białka DEAD box, charakteryzujące się konserwatywnym motywem Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), są przypuszczalnymi helikazami RNA. Są one zaangażowane w szereg procesów komórkowych obejmujących zmianę drugorzędowej struktury RNA, takich jak inicjacja translacji, splicing jądrowy i mitochondrialny oraz montaż rybosomów i spliceosomów. Na podstawie ich wzorców dystrybucji uważa się, że niektórzy członkowie tej rodziny są zaangażowani w embriogenezę, spermatogenezę oraz wzrost i podział komórek. Gen ten koduje białko DEAD box i ma homologa na chromosomie X. Mutacja genu powoduje niepłodność męską, zespół wyłącznie komórek Sertoliego lub ciężką hipospermatogenezę, co sugeruje, że gen ten odgrywa kluczową rolę w procesie spermatogenezy. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty, kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DDX3Y (NP_004651, 1 a.a. ~ 80 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSHVVKNDPELDQQLANLDLNSEKQSGGASTASKGRYIPPHLRNREASKGFHDKDSSGWSCSKDKDAYSSFGSRDSRGK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Survey of commercial antibodies targeting Y chromosome-encoded genes.
Bradley D Gelfand et al.
MedComm - future medicine, 2(4) (2024-04-22)
Chun Gong et al.
Molecular cell, 81(19), 4059-4075 (2021-08-27)
DDX3X is a ubiquitously expressed RNA helicase involved in multiple stages of RNA biogenesis. DDX3X is frequently mutated in Burkitt lymphoma, but the functional basis for this is unknown. Here, we show that loss-of-function DDX3X mutations are also enriched in
Tatiana Cardinal et al.
PLoS genetics, 16(9), e1009008-e1009008 (2020-09-09)
Hirschsprung disease (HSCR) is a complex genetic disorder of neural crest development resulting in incomplete formation of the enteric nervous system (ENS). This life-threatening neurocristopathy affects 1/5000 live births, with a currently unexplained male-biased ratio. To address this lack of