Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0007428M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-VHL antibody produced in mouse
clone 1G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HRCA1, Anti-RCA1, Anti-VHL1, Anti-von Hippel-Lindau tumor suppressor
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VHL(7428)
Opis ogólny
Zespół von Hippla-Lindaua (VHL) to dziedziczony w sposób dominujący rodzinny zespół nowotworowy predysponujący do różnych nowotworów złośliwych i łagodnych. Mutacja germinalna tego genu jest podstawą rodzinnego dziedziczenia zespołu VHL. Białko kodowane przez ten gen jest składnikiem kompleksu białkowego, który obejmuje elonginę B, elonginę C i kullinę-2 i posiada aktywność ligazy ubikwityny E3. Białko to bierze udział w ubikwitynacji i degradacji czynnika indukowanego hipoksją (HIF), który jest czynnikiem transkrypcyjnym odgrywającym kluczową rolę w regulacji ekspresji genów przez tlen. Podjednostka polimerazy RNA II POLR2G/RPB7 jest również celem tego białka. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
VHL (NP_000542, 1 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe rekombinowane białko z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MPRRAENWDEAEVGAEEAGVEEYGPEEDGGEESGAEESGPEESGPEELGAEEEMEAGRPRPVLRSVNSREPSQVIFCNRSPRVVLPVWLNFDGEPQPYPTLPPGTGRRIH
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)