Kluczowe dokumenty
WH0007350M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UCP1 antibody produced in mouse
clone 4E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-SLC25A7, Anti-UCP, Anti-uncoupling protein 1 (mitochondrial, proton carrier)
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UCP1(7350)
Opis ogólny
Mitochondrialne białka rozprzęgające (UCP) należą do rodziny mitochondrialnych białek nośnikowych anionów (MACP). UCP oddzielają fosforylację oksydacyjną od syntezy ATP z energią rozpraszaną w postaci ciepła, określaną również jako mitochondrialny wyciek protonów. UCP ułatwiają transfer anionów z wewnętrznej do zewnętrznej błony mitochondrialnej i powrotny transfer protonów z zewnętrznej do wewnętrznej błony mitochondrialnej. Zmniejszają również potencjał błony mitochondrialnej w komórkach ssaków. Specyficzność tkankowa występuje dla różnych UCP, a dokładne metody przenoszenia H+/OH- przez UCP nie są znane. UCP zawierają trzy homologiczne domeny białkowe MACP. Gen ten ulega ekspresji tylko w brązowej tkance tłuszczowej, wyspecjalizowanej tkance, która funkcjonuje w celu wytwarzania ciepła. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
UCP1 (NP_068605, 232 a.a. ~ 267 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PVDVVKTRFINSPPGQYKSVPNCAMKVFTNEGPTAF
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)