Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0007337M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UBE3A antibody produced in mouse
clone 2F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ANCR, Anti-AS, Anti-E6AP, Anti-EPVE6AP, Anti-HPVE6A, Anti-ubiquitin protein ligase E3A (human papilloma virus E6-associated protein, Angelman syndrome)
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBE3A(7337)
Opis ogólny
Gen ten koduje ligazę białek ubikwityny E3, część systemu degradacji białek ubikwityny. Ten wdrukowany gen ulega matczynej ekspresji w mózgu i biallelicznej ekspresji w innych tkankach. Odziedziczona po matce delecja tego genu powoduje zespół Angelmana, charakteryzujący się ciężkim opóźnieniem motorycznym i intelektualnym, ataksją, hipotonią, padaczką, brakiem mowy i charakterystycznymi rysami twarzy. Białko to oddziałuje również z białkiem E6 wirusa brodawczaka ludzkiego typu 16 i 18, powodując ubikwitynację i proteolizę białka nowotworowego p53. Alternatywny splicing tego genu skutkuje trzema wariantami transkryptu kodującymi trzy izoformy z różnymi N-końcami. Opisano dodatkowe warianty transkryptu, ale ich pełna długość nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
UBE3A (AAH09271, 51 a.a. ~ 150 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ETFQQLITYKVISNEFNSRNLVNDDDAIVAASKCLKMVYYANVVGGEVDTNHNEEDDEEPIPESSELTLQELLGEERRNKKGPRVDPLETELGVKTLDCR
Działania biochem./fizjol.
Ligaza białkowa ubikwityny E3A (UBE3A) funkcjonuje jako ligaza E3 w szlaku ubikwityna-proteasom i działa jako transkrypcyjny koaktywator receptorów hormonów steroidowych, takich jak progesteron, estrogen i inne receptory hormonalne. Podczas infekcji wirusem brodawczaka, ligaza białkowa ubikwityny E3A (UBE3A), wraz z białkiem wirusowym E6, odgrywa istotną rolę w degradacji białka regulującego cykl komórkowy p53. Nieprawidłowa degradacja białka p53 może powodować raka szyjki macicy. Inaktywacja lub delecja genu UBE3A prowadzi do zaburzeń neurorozwojowych zespołu Angelmana (AS), podczas gdy nadekspresja matczynego genu UBE3A jest związana z patogenezą autyzmu. Dlatego poziom UBE3A musi być odpowiednio kontrolowany dla prawidłowego rozwoju mózgu.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Angelman syndrome ubiquitin ligase localizes to the synapse and nucleus, and maternal deficiency results in abnormal dendritic spine morphology.
Dindot SV
Human Molecular Genetics, 17(1), 111-118 (2008)
Epigenetic regulation of UBE3A and roles in human neurodevelopmental disorders.
LaSalle JM
Epigenomics, 7(7), 1213-1228 (2015)
An Autism-Linked Mutation Disables Phosphorylation Control of UBE3A.
Yi JJ
Cell, 162(4), 795-807 (2015)
Catalytically Important Residues of E6AP Ubiquitin Ligase Identified Using Acid-Cleavable Photo-Cross-Linkers.
Krist DT and Statsyuk AV
Biochemistry, 54(29), 4411-4414 (2015)