Przejdź do
MABS1683
Przeciwciało anty-UBE3A, klon 10H7.1
clone 10H7.1, from mouse
Synonim(y):
Ubiquitin-protein ligase E3A, EC: 2.3.2.26, E6AP ubiquitin-protein ligase, HECT-type ubiquitin transferase E3A, Human papillomavirus E6-associated protein, Oncogenic protein-associated protein E6-AP, Renal carcinoma antigen NY-REN-54
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
750,00 zł
100 μL
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
10H7.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
750,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10H7.1, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBE3A(7337)
General description
Ligaza ubikwityna-białko E3A (UniProt: Q05086; znana również jako EC: 2.3.2.26, ligaza ubikwityna-białko E6AP, transferaza ubikwityny E3A typu HECT, białko związane z wirusem brodawczaka ludzkiego E6, białko związane z białkiem onkogennym E6-AP, antygen raka nerki NY-REN-54) jest kodowana przez gen UBE3A (znany również jako E6AP, EPVE6AP, HPVE6A) (Gene ID: 7337) u człowieka. UBE3A jest ligazą białkowo-ubikwitynową E3, która akceptuje ubikwitynę z enzymu sprzęgającego ubikwitynę E2 w postaci tioestru i przenosi ją na swoje substraty. Zidentyfikowano kilka substratów, w tym RAD23A i RAD23B, MCM7, aneksynę A1, supresor nowotworu PML i regulator cyklu komórkowego CDKN1B. UBE3A katalizuje ubikwitynację p53/TP53 za pośrednictwem wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV) E6, przyczyniając się do progresji nowotworowej komórek zakażonych tymi wirusami. Fosforylacja Tyr659 przez ABL1 osłabia aktywność ligazy E3 i chroni p53/TP53 przed degradacją w komórkach zakażonych (HPV). UBE3A może funkcjonować jako komórkowa ligaza ubikwityny kontroli jakości, pomagając w degradacji nieprawidłowo sfałdowanych białek cytoplazmatycznych, a także promuje własną degradację in vivo. Odgrywa ważną rolę w regulacji zegara okołodobowego poprzez ubikwitynację głównego składnika zegara ARNTL/BMAL1 i prowadzi do jego proteasomalnej degradacji. Opisano trzy izoformy UBE3A, które są generowane poprzez alternatywny splicing. Mutacje w genie UBE3A powodują zespół Angelmana, który charakteryzuje się ciężkim opóźnieniem motorycznym i intelektualnym, ataksją, hipotonią i częstymi szarpanymi ruchami kończyn.
Zaobserwowano ~100 kDa; obliczono 100,69 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 101 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiej ligazy ubikwitynowo-białkowej E3A.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło UBE3A w 10 µg lizatu komórek HeLa.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło UBE3A w ludzkiej korze mózgowej i ludzkiej tkance jąder.
Anti-UBE3A, klon 10H7.1, nr kat. MABS1683, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa ligazę ubikwityny-białka E3A i jest testowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 10H7.1 wykrywa ligazę ubikwitynowo-białkową E3A w ludzkich komórkach. celuje w epitop o długości 101 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in PC-12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected UBE3A in 10 µg of PC-12 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0007337M1HPA039410ABS989
description
clone 10H7.1, from mouse
description
clone 2F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
serum, from rabbit
Gene Information
human ... UBE3A(7337)
Gene Information
human ... UBE3A(7337)
Gene Information
human ... UBE3A(7337)
Gene Information
human ... UBE3A(7337)
clone
10H7.1, monoclonal
clone
2F6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)