Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0007134M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNNC1 antibody produced in mouse
clone 1F8-A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TNC, Anti-TNNC, Anti-troponin C, slow
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F8-A9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNNC1(7134)
Opis ogólny
Troponina jest centralnym białkiem regulującym skurcz mięśni prążkowanych i wraz z tropomiozyną znajduje się na filamencie aktynowym. Troponina składa się z 3 podjednostek: TnI, która jest inhibitorem ATPazy aktomiozynowej; TnT, która zawiera miejsce wiązania tropomiozyny; oraz TnC, białka kodowanego przez ten gen. Wiązanie wapnia z TnC znosi hamujące działanie TnI, umożliwiając w ten sposób interakcję aktyny z miozyną, hydrolizę ATP i generowanie napięcia. Mutacje w tym genie są związane z kardiomiopatią rozstrzeniową typu 1Z. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TNNC1 (AAH30244, 1 a.a. ~ 161 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MDDIYKAAVEQLTEEQKNEFKAAFDIFVLGAEDGCISTKELGKVMRMLGQNPTPEELQEMIDEVDEDGSGTVDFDEFLVMMVRCMKDDSKGKSEEELSDLFRMFDKNADGYIDLDELKIMLQATGETITEDDIEELMKDGDKNNDGRIDYDEFLEFMKGVE
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xi Yang et al.
Oncotarget, 8(2), 2525-2535 (2016-10-08)
The purpose of this study is to identify candidate genes that could predict prognosis of early-stage tongue squamous cell carcinoma (TSCC) and its occult cervical lymphatic metastasis by large-scale gene expression profiling. Tumor tissue and matched normal mucosa samples were
Cecilia S Leung et al.
Nature communications, 5, 5092-5092 (2014-10-04)
Ovarian cancer is the most lethal gynaecologic malignancy in the United States, and advanced serous ovarian adenocarcinoma is responsible for most ovarian cancer deaths. However, the stroma-derived molecular determinants that modulate patient survival are yet to be characterized. Here we