Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0006928M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCF2 antibody produced in mouse
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HNF1B, Anti-HNF1beta, Anti-HNF2, Anti-LFB3, Anti-MODY5, Anti-VHNF1, Anti-transcription factor 2, hepatic; LF-B3; variant hepatic nuclear factor
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1306
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1306
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNF1B(6928)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny czynników transkrypcyjnych zawierających homeodomenę. Białko wiąże się z DNA jako homodimer lub heterodimer z pokrewnym białkiem hepatocytowym czynnikiem jądrowym 1-alfa. Wykazano, że gen ten funkcjonuje w rozwoju nefronów i reguluje rozwój zarodkowej trzustki. Mutacje w tym genie powodują torbiele nerek i zespół cukrzycy oraz cukrzycę insulinoniezależną, a ekspresja tego genu jest zmieniona w niektórych typach raka. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy
Immunogen
TCF2 (NP_000449, 29 a.a. ~ 118 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ALEELLPSPNFGVKLETLPLSPGSGAEPDTKPVFHTLTNGHAKGRLSGDEGSEDGDDYDTPPILKELQALNTEEAAEQRAEVDRMLSEDP
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)