Kluczowe dokumenty
WH0006840M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SVIL antibody produced in mouse
clone 6E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp686A17191, Anti-supervillin
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6E10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SVIL(6840)
Opis ogólny
Gen ten koduje dwudzielne białko z odrębnymi domenami amino- i karboksy-końcowymi. Koniec aminowy zawiera sygnały lokalizacji jądrowej, a koniec karboksylowy zawiera liczne kolejne sekwencje o dużym podobieństwie do białek z rodziny gelsolin białek wiążących aktynę, które zamykają, zarodkują i / lub przerywają filamenty aktyny. Produkt genu jest ściśle związany zarówno z filamentami aktynowymi, jak i błonami plazmatycznymi, co sugeruje jego rolę jako łącznika o wysokim powinowactwie między cytoszkieletem aktynowym a błoną. Kodowane białko wydaje się pomagać zarówno w montażu miozyny II podczas rozprzestrzeniania się komórek, jak i demontażu ogniskowych zrostów. Opisano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy superwiliny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SVIL (NP_003165, 1679 a.a. ~ 1786 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LIHAGLEPLTFTNMFPSWEHREDIAEITEMDTEVSNQITLVEDVLAKLCKTIYPLADLLARPLPEGVDPLKLEIYLTDEDFEFALDMTRDEYNALPAWKQVNLKKAKG
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)