Kluczowe dokumenty
WH0006792M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDKL5 antibody produced in mouse
clone 1D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-STK9, Anti-cyclin-dependent kinase-like 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDKL5(6792)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny kinaz białkowych Ser/Thr i koduje fosforylowane białko o aktywności kinazy białkowej. Mutacje w tym genie są związane z zespołem dziecięcego skurczu sprzężonego z chromosomem X (ISSX), znanym również jako zespół Westa sprzężony z chromosomem X i zespół Retta (RTT). Scharakteryzowano alternatywne transkrypcyjne warianty splicingu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDKL5 (AAH36091, 722 a.a. ~ 831 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RPDNSFHENNVSTRVSSLPSESSSGTNHSKRQPAFDPWKSPENISHSEQLKEKQGFFRSMKKKSQTVPNSDSPDLLTLQKSIHSASTPSSRPKEWRPEKISDLQT
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)