Kluczowe dokumenty
WH0006595M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMARCA2 antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BAF190, Anti-BRM, Anti-FLJ36757, Anti-MGC74511, Anti-SNF2L2, Anti-SNF2LA, Anti-SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 2, Anti-Sth1p, Anti-hBRM, Anti-hSNF2a
Wybierz wielkość
100 μG
2660,00 zł
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2660,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMARCA2(6595)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek SWI/SNF i jest bardzo podobne do białka brahma Drosophila. Członkowie tej rodziny mają aktywność helikazy i ATPazy i uważa się, że regulują transkrypcję niektórych genów poprzez zmianę struktury chromatyny wokół tych genów. Kodowane białko jest częścią dużego, zależnego od ATP kompleksu remodelującego chromatynę SNF/SWI, który jest wymagany do transkrypcyjnej aktywacji genów normalnie represjonowanych przez chromatynę. Znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy dla tego genu, który zawiera polimorfizm długości powtórzenia trinukleotydu (CAG). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SMARCA2 (NP_003061, 659 a.a. ~ 735 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KILLDPNSEEVSEKDAKQIIETAKQDVDDEYSMQYSARGSQSYYTVAHAISERVEKQSALLINGTLKHYQLQGLEWM
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)