Merck
WH0006335M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SCN9A antibody produced in mouse
clone 5A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NENA, Anti-Nav1.7, Anti-PN1, Anti-sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5A11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCN9A(6335)
Opis ogólny
This gene encodes a voltage-gated sodium channel which plays a significant role in nociception signaling. Mutations in this gene have been associated with primary erythermalgia, channelopathy-associated insensitivity to pain, and paroxysmal extreme pain disorder. (provided by RefSeq)
Immunogen
SCN9A (NP_002968, 269 a.a. ~ 339 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GNLKHKCFRNSLENNETLESIMNTLESEEDFRKYFYYLEGSKDALLCGFSTDSGQCPEGYTCVKIGRNPDY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services