Kluczowe dokumenty
WH0005898M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RALA antibody produced in mouse
clone 3E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC48949, Anti-RAL, Anti-v-ral simian leukemia viral oncogene homolog A (ras related)
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RALA(5898)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do nadrodziny małych GTPaz, rodziny białek Ras. Białka wiążące GTP pośredniczą w sygnalizacji transmembranowej zainicjowanej przez zajęcie pewnych receptorów na powierzchni komórki. Gen ten koduje białko wiążące GTP o niskiej masie cząsteczkowej podobne do białka Ras, które wykazuje około 50% podobieństwa do innych białek Ras. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
Syntetyczny fosfopeptyd (skoniugowany z KLH) odpowiadający resztom otaczającym S194 ludzkiej RALA. Znak "*" na sekwencji immunogenu oznacza miejsce fosforylacji.
Sekwencja
CNGKKKRKS*LAKRI
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)