Kluczowe dokumenty
SAB2100963
Sigma-Aldrich
Anti-GPR75 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-G protein-coupled receptor 75, Anti-GPR-chr2, Anti-WI-31133
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, horse, pig, human, rabbit, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR75(10936)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka B2RC02 został połączony z O95800. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego GPR75
Działania biochem./fizjol.
GPR75 jest członkiem rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G. GPR to receptory na powierzchni komórki, które aktywują białka wiążące nukleotydy guaninowe po związaniu ligandu. GPR75 jest członkiem rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G. GPR to receptory na powierzchni komórki, które aktywują białka wiążące nukleotydy guaninowe po związaniu ligandu.[dostarczone przez OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-1894 AK314885.1 1-1894 1895-2115 AF072693.1 1834-2054
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GQSSSTPINTRIEPYYSIYNSSPSQEESSPCNLQPVNSFGFANSYIAMHY
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)