Merck
112F-500
CADMEC Pożywka wzrostowa (500 ml) bez FBS
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Gotowe do użycia nośniki typu "wszystko w jednym
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Legal Information
CADMEC is a trademark of Cell Applications
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)