Kluczowe dokumenty
WH0004695M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDUFA2 antibody produced in mouse
clone 6E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-B8, Anti-CD14, Anti-NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 2, 8kDa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6E7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFA2(4695)
Opis ogólny
The NDUFA2 gene encodes one of the accessory subunits of complex I, the first and largest complex of the mitochondrial respiratory chain (Hoefs et al., 2008 [PubMed 18513682]). For a discussion of complex I, see MIM 516000.[supplied by OMIM
Immunogen
NDUFA2 (NP_002479, 1 a.a. ~ 99 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAAAASRGVGAKLGLREIRIHLCQRSPGSQGVRDFIEKRYVELKKANPDLPILIRECSDVQPKLWARYAFGQETNVPLNNFSADQVTRALENVLSGKA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)