Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0003077M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HFE antibody produced in mouse
clone 1G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HFE1, Anti-HH, Anti-HLAH, Anti-MGC103790, Anti-dJ221C16.10.1, Anti-hemochromatosis
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HFE(3077)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem błonowym, które jest podobne do białek MHC klasy I i wiąże się z beta2-mikroglobuliną (beta2M). Uważa się, że białko to reguluje wchłanianie żelaza poprzez regulację interakcji receptora transferyny z transferyną. Dziedziczna hemochromatoza, dziedziczne zaburzenie magazynowania żelaza, jest recesywnym zaburzeniem genetycznym wynikającym z defektów tego genu. Opisano co najmniej dziewięć alternatywnie splicowanych wariantów tego genu. Znaleziono dodatkowe warianty, ale ich pełna długość nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
Częściowe rekombinowane białko HFE (NP_000401, 115 a.a. ~ 205 a.a.) ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SHTLQVILGCEMQEDNSTEGYWKYGYDGQDHLEFCPDTLDWRAAEPRAWPTKLEWERHKIRARQNRAYLERDCPAQLQQLLELGRGVLDQQ.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)